(S)-(+)-Acide hydratropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1220-1G P1220-5G
TCIAP1220-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAP1220-1G TCIAP1220-5G
(S)-(+)-Acide hydratropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063139
Numéro CAS: 7782-24-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b31c7390fa62f1060ff9dfa1e2854467ba5c10b7&vid=b31c7390fa62f1060ff9dfa1e2854467ba5c10b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité