Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0829-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM0829-1G TCIAM0829-5G
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 71…73 °C
Numéro MDL: MFCD00064216
Numéro CAS: 26164-26-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/99/28974299.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité