(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1931-1GEA 182 EUR InStock
TCIAP1931-1G
(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00066207
Numéro CAS: 613-87-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/92/28993192.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -49.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité