(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1373-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC1373-1G TCIAC1373-25G TCIAC1373-5G
(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique
Formule: H₃CCHClCOOH
MW: 108,52 g/mol
Point de fusion: 5 °C
Numéro MDL: MFCD00064205
Numéro CAS: 29617-66-1
ONU: 2511
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/12/28938612.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité