Sébaçate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
S0024-25ML S0024-500ML
TCIAS0024-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0024-25ML TCIAS0024-500ML
Sébaçate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Sébaçate de diéthyle
Formule: C₁₄H₂₆O₄
Point d'ébullition: 309°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 167°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009219
Numéro CAS: 110-40-7
EINECS: 203-764-5
Merck Index: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&vid=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité