Sébaçate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, Sebacic acid dimethyl ester
S0027-25G S0027-500G
TCIAS0027-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0027-25G TCIAS0027-500G
Sébaçate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Sébaçate de diméthyle
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (0,05 -rr)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,0989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008472
Numéro CAS: 106-79-6
EINECS: 203-431-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c827258cdb842ba71b0bfde1d801517a3b52f1be&vid=c827258cdb842ba71b0bfde1d801517a3b52f1be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité