Acide dodécanedioïque ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
D0013-25G D0013-500G
TCIAD0013-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0013-25G TCIAD0013-500G
Acide dodécanedioïque ≥99.0% (par GC)
Acide dodécanedioïque
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002735
Numéro CAS: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8628028465cd4580e57b78121afe3b1053edf93f&vid=8628028465cd4580e57b78121afe3b1053edf93f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité