Acide tridécanedioïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tridecanedioic acid, Undecane-1,11-dicarboxylic acid, 1,11-Undecanedicarboxylic acid
T0021-25G T0021-5G
TCIAT0021-25GEA 120 EUR InStock
TCIAT0021-25G TCIAT0021-5G
Acide tridécanedioïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide tridécanedioïque
Formule: C₁₃H₂₄O₄
MW: 244,33 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (0,5 -rr)
Point de fusion: 108…111 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002740
Numéro CAS: 505-52-2
EINECS: 208-011-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4473569e9304684ea4b6ce9b7eb8783fb1d8ce&vid=fbbfe8de67a95d3de5664193900aba9a69b278d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité