Acide tétradécanedioïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetradecanedioic acid, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid
T0704-25G T0704-5G
TCIAT0704-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT0704-25G TCIAT0704-5G
Acide tétradécanedioïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide tétradécanedioïque
Formule: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Point d'ébullition: 407 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126 °C
Densité: 1,108 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002743
Numéro CAS: 821-38-5
EINECS: 212-476-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5746f68ff26208921f3b11fe5db0d3a429e3e97d&vid=5746f68ff26208921f3b11fe5db0d3a429e3e97d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité