Acide hexadécanedioïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0293-1G H0293-25G H0293-5G
TCIAH0293-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAH0293-1G TCIAH0293-25G TCIAH0293-5G
Acide hexadécanedioïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide hexadécanedioïque
Formule: C₁₆H₃₀O₄
Point d'ébullition: 430 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002746
Numéro CAS: 505-54-4
EINECS: 208-013-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=176c01bf718e0791f13c59e035b4bed6c1bf9891&vid=176c01bf718e0791f13c59e035b4bed6c1bf9891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité