3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride, 1,2,3-Trichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
T2281-25G T2281-5G
TCIAT2281-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT2281-25G TCIAT2281-5G
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₃F₃
MW: 249,45 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: –6°C
Densité: 1,6003 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00035985
Numéro CAS: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c902f92963b7036d6c91d334eabd8947d0aa24fe&vid=c902f92963b7036d6c91d334eabd8947d0aa24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité