Diéthyle phtalate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phthalic acid diethyl ester
P0296-25ML P0296-500ML
TCIAP0296-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0296-25ML TCIAP0296-500ML
Diéthyle phtalate ≥99.0% (par GC)
Diéthyle phtalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 296°C
Point de fusion: -41°C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 162°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009111
Numéro CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 14,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&vid=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité