α,α'-Dichloro-o-xylène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0429-25G D0429-500G
TCIAD0429-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD0429-25G TCIAD0429-500G
α,α'-Dichloro-o-xylène ≥99.0% (par GC)
α,α'-Dichloro-o-xylene
Formule: C₈H₈Cl₂
Point d'ébullition: 241°C
Point de fusion: 54…55 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000903
Numéro CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&vid=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité