L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
EDTA sel disodique dihydraté ≥99.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
E0091-25G E0091-500G
TCIAE0091-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0091-25G TCIAE0091-500G
EDTA sel disodique dihydraté ≥99.5% (par analyse titrimétrique)
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Point de fusion: 252°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&vid=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.5 %
Solubility in Water transparency
pH 4.2 to 4.8 (50 g/L, 25 deg-C)
Chloride max. 0.004%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité