L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
T0147-25ML T0147-500ML T0147-100ML
TCIAT0147-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0147-25ML TCIAT0147-500ML TCIAT0147-100ML
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –55°C (lit.)                      
Point d'éclair: 17°C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
ONU: 2372
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&vid=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité