1,2-Bis(diméthylamino)méthane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0969-25ML T0969-500ML T0969-100ML
TCIAT0969-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0969-25ML TCIAT0969-500ML TCIAT0969-100ML
1,2-Bis(diméthylamino)méthane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Bis(diméthylamino)méthane
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,7494 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008328
Numéro CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&vid=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité