Tétrafluorophtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrafluorophthalonitrile, 1,2-Dicyano-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
T1402-25G T1402-5G
TCIAT1402-25GEA 113 EUR InStock
TCIAT1402-25G TCIAT1402-5G
Tétrafluorophtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Tétrafluorophtalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001774
Numéro CAS: 1835-65-0
EINECS: 217-400-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5bed3cb4d8d0f52ee5db900fe9edc687eda8746&vid=b5bed3cb4d8d0f52ee5db900fe9edc687eda8746&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité