2,3-Difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3497-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3497-1G TCIAD3497-5G
2,3-Difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,3-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point d'éclair: 17°C
Numéro MDL: MFCD01631506
Numéro CAS: 3828-49-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/62/28980562.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité