Dodécyloxiranne ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0314-25ML E0314-500ML
TCIAE0314-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAE0314-25ML TCIAE0314-500ML
Dodécyloxiranne ≥95.0% (par GC)
Dodécyloxiranne
Formule: C₁₄H₂₈O
Point d'ébullition: 96°C
Densité: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037524
Numéro CAS: 3234-28-4
EINECS: 221-781-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71a1c60d1cc3e83e52ef620ba5601da140943954&vid=71a1c60d1cc3e83e52ef620ba5601da140943954&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité