Téréphtalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0015-25G T0015-500G
TCIAT0015-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0015-25G TCIAT0015-500G
Téréphtalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Téréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008440
Numéro CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&vid=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Acid Value max. 0.5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité