α,α,α',α'-Tétrabromo-m-xylène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(dibromomethyl)benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-m-xylene, m-Xylylene Tetrabromide
T0051-10G T0051-25G
TCIAT0051-10GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT0051-10G TCIAT0051-25G
α,α,α',α'-Tétrabromo-m-xylène ≥96.0% (par GC)
α,α,α',α'-Tétrabromo-m-xylène
Formule: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000132
Numéro CAS: 36323-28-1
EINECS: 252-975-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1eae3c6ac996b3cde1deefe2327a4df37789d6f&vid=d1eae3c6ac996b3cde1deefe2327a4df37789d6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité