Toluène-2,4-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Méthyl-m-phénylènediamine
TCIAD0123-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD0123-25G
Toluène-2,4-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Toluène-2,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 292°C
Point de fusion: 99 °C
Numéro MDL: MFCD00007804
Numéro CAS: 95-80-7
ONU: 1709
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/03/28974503.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité