1,3-Diaminopropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D0114-25ML D0114-500ML
TCIAD0114-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0114-25ML TCIAD0114-500ML
1,3-Diaminopropane ≥98.0% (par GC)
1,3-Diaminopropane
Formule: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008228
Numéro CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&vid=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité