2,4-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
D3591-1G D3591-5G
TCIAD3591-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3591-1G TCIAD3591-5G
2,4-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: -10°C
Densité: 1.85
Numéro MDL: MFCD00052985
Numéro CAS: 31543-75-6
EINECS: 250-689-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité