Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2,6-dichlorobenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1747-25GEA 103 EUR InStock
TCIAD1747-25G
Alcool 2,6-dichlorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,6-dichlorobenzylique


Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Numéro MDL: MFCD00004609
Numéro CAS: 15258-73-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/28/28978528.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité