2',6'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4119-1G D4119-5G
TCIAD4119-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD4119-1G TCIAD4119-5G
2',6'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',6'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD00016339
Numéro CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&vid=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité