Isocyanate de 2,6-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3668-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD3668-5G
Isocyanate de 2,6-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2,6-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002003
Numéro CAS: 39920-37-1
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/48/28985648.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité