2',4'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
D1490-25G D1490-500G
TCIAD1490-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1490-25G TCIAD1490-500G
2',4'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',4'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000581
Numéro CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&vid=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité