Isocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorophenylisocyantae
I0555-25G I0555-5G
TCIAI0555-25GEA 150 EUR InStock
TCIAI0555-25G TCIAI0555-5G
Isocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isocyanate de 2,4-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002001
Numéro CAS: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=564c5102e92104f64b5de09061a4212b7bc408dd&vid=564c5102e92104f64b5de09061a4212b7bc408dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité