Alcool 3,5-dichlorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3791-25G D3791-5G
TCIAD3791-25GEA 121 EUR InStock
TCIAD3791-25G TCIAD3791-5G
Alcool 3,5-dichlorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00004634
Numéro CAS: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc6a6b8d8d2b803e2d1a24ff2eede45762044a3a&vid=bc6a6b8d8d2b803e2d1a24ff2eede45762044a3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité