Tétrafluoroisophtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
T1728-25G T1728-5G
TCIAT1728-25GEA 294 EUR InStock
TCIAT1728-25G TCIAT1728-5G
Tétrafluoroisophtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Tétrafluoroisophtalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…78 °C
Numéro MDL: MFCD00013290
Numéro CAS: 2377-81-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205bb738d2419cb4ecaa061d8760540488cde928&vid=205bb738d2419cb4ecaa061d8760540488cde928&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité