Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2,4-difluorobenzylique ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1838-10GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD1838-10G
Alcool 2,4-difluorobenzylique ≥96.0% (par GC)
Alcool 2,4-difluorobenzylique


Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00009983
Numéro CAS: 56456-47-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/36/28978636.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité