Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1885-10GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD1885-10G
2',4'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',4'-Difluoroacétophénone


Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00151261
Numéro CAS: 364-83-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/83/28978683.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité