Isocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3086-5GEA 112 EUR InStock
TCIAD3086-5G
Isocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00001997
Numéro CAS: 59025-55-7
ONU: 2478
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/56/28980156.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité