Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzène
TCIAD3454-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD3454-1G
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Numéro MDL: MFCD00041044
Numéro CAS: 141106-52-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/87/28980487.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.5940 to 1.5980
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité