3',5'-Difluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
D3425-25G D3425-5G
TCIAD3425-25GEA 147 EUR InStock
TCIAD3425-25G TCIAD3425-5G
3',5'-Difluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
3',5'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042489
Numéro CAS: 123577-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b372a70cb05f5d312fd6de1a56b1bdb512d2c4ff&vid=b372a70cb05f5d312fd6de1a56b1bdb512d2c4ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité