2',4'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0561-25G D0561-500G D0561-100G
TCIAD0561-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD0561-25G TCIAD0561-500G TCIAD0561-100G
2',4'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…143 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Numéro MDL: MFCD00002279
Numéro CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 14,08140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1913c187539d2d39b6d650a3330f6ae90c51085&vid=d1913c187539d2d39b6d650a3330f6ae90c51085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité