4-Éthylrésorcinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0579-25G D0579-5G
TCIAD0579-25GEA 107 EUR InStock
TCIAD0579-25G TCIAD0579-5G
4-Éthylrésorcinol ≥98.0% (par GC)
4-Éthylrésorcinol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00002283
Numéro CAS: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1696830d6683df97ae0cf860ca655e7fe0d80d&vid=bf1696830d6683df97ae0cf860ca655e7fe0d80d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité