Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hexylrésorcinol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAH0139-25GEA 113 EUR InStock
TCIAH0139-25G
4-Hexylrésorcinol ≥98.0% (par GC)
4-Hexylrésorcinol


Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 64…67 °C
Numéro MDL: MFCD00002284
Numéro CAS: 136-77-6
Merck Index: 12,04750
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/99/28970199.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité