Isocyanate de 2,6-diméthylphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Xylyl isocyanate, 2,6-Dimethylphenylisocyanate, 2-Isocyanato-1,3-dimethylbenzene
I0410-25G I0410-5G
TCIAI0410-25GEA 195 EUR InStock
TCIAI0410-25G TCIAI0410-5G
Isocyanate de 2,6-diméthylphényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2,6-diméthylphényle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Densité: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002012
Numéro CAS: 28556-81-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&vid=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité