4-Éthyl-m-xylène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethylethylbenzene
E0241-1ML E0241-5ML
TCIAE0241-1MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAE0241-1ML TCIAE0241-5ML
4-Éthyl-m-xylène ≥95.0% (par GC)
4-Éthyl-m-xylène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –62.9 °C
Densité: 0,8763 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039905
Numéro CAS: 874-41-9
EINECS: 212-860-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&vid=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité