Isocyanate de 3,5-diméthylphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
D3474-25G D3474-5G
TCIAD3474-25GEA 163 EUR InStock
TCIAD3474-25G TCIAD3474-5G
Isocyanate de 3,5-diméthylphényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 3,5-diméthylphényle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013868
Numéro CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&vid=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité