Malonate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0029-25ML M0029-500ML
TCIAM0029-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0029-25ML TCIAM0029-500ML
Malonate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Malonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 199°C
Point de fusion: -50°C
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009195
Numéro CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 14,03823
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&vid=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité