Malonate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0030-500GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0030-500G TCIAM0030-25G
Malonate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Malonate de diméthyle
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: –62 °C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00008460
Numéro CAS: 108-59-8
Merck Index: 12,06169
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/96/28973296.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité