Acide succinique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
S0100-25G S0100-500G
TCIAS0100-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAS0100-25G TCIAS0100-500G
Acide succinique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide succinique
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&vid=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité