α,α',2,3,5,6-Hexachloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0065-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAH0065-5G
α,α',2,3,5,6-Hexachloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α',2,3,5,6-Hexachloro-p-xylène
Formule: C₈H₄Cl₆
MW: 312,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000894
Numéro CAS: 1079-17-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité