p-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0170-250G P0170-25G
TCIAP0170-250GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0170-250G TCIAP0170-25G
p-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
p-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: 139…141 °C
Densité: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007901
Numéro CAS: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b11c648a074c66f0416f17e0cc280af78817be64&vid=b11c648a074c66f0416f17e0cc280af78817be64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot EtOH (95vol%) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité