2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
D1318-25G D1318-5G
TCIAD1318-25GEA 131 EUR InStock
TCIAD1318-25G TCIAD1318-5G
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000608
Numéro CAS: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&vid=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité