2',5'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2502-25G D2502-5G
TCIAD2502-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2502-25G TCIAD2502-5G
2',5'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',5'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: 14°C
Densité: 1,352 g/cm³ (17.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00000607
Numéro CAS: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&vid=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité