Téréphtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
T0016-25G T0016-500G T0016-100G
TCIAT0016-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0016-25G TCIAT0016-500G TCIAT0016-100G
Téréphtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Téréphtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point de fusion: 223…226 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001810
Numéro CAS: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c581ac59a695b0ab6207c55a53413d9d6a52cff&vid=7c581ac59a695b0ab6207c55a53413d9d6a52cff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 230.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité